1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2711-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB2711-1G TCIAB2711-100MG
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Formule: C₂₆H₄₄FeP₂
MW: 474,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD01630818
Numéro CAS: 84680-95-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/55/28934255.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité