1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27057.03EA 140 EUR InStock
H27057.03 H27057.06
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Formule: C₂₂H₂₈FeP₂
MW: 410,25 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684559
Numéro CAS: 97239-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité