1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
STRE26-0275-2GEA 171 EUR InStock
STRE26-0275-2G STRE26-0275-500MG
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Phosphine
Formule: C₂₂H₂₈FeP₂
MW: 410,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684559
Numéro CAS: 97239-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité