1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2710-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2710-100MG TCIAB2710-1G
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1'-Bis(diisopropylphosphino)ferrocene
Formule: C₂₂H₂₈FeP₂
MW: 410,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684559
Numéro CAS: 97239-80-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/54/28934254.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité