Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0742-1G I0742-5G
TCIAI0742-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAI0742-1G TCIAI0742-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (par GC)
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782103
Numéro CAS: 766-55-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab2027ce7546ff483fb307fc1ecad9f2ca52b58&vid=2ab2027ce7546ff483fb307fc1ecad9f2ca52b58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité