3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 63.3 EUR InStock
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659617
Numéro CAS: 885950-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité