2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50236.03 H50236.MD
H50236.03EA 155 EUR InStock
H50236.03 H50236.MD
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid ≥98%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 123533-41-5 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 MDL No.: MFCD00269226
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269226
Numéro CAS: 123533-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité