Cyclopropylmagnesium bromide ∼10% (p/p) ∼0.7 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2039-100GEA 230 EUR InStock
TCIAC2039-100G
Cyclopropylmagnesium bromide ∼10% (p/p) ∼0.7 mol/L dans le THF
Cyclopropylmagnesium bromide
Formule: C₃H₅BrMg
MW: 145,28 g/mol
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD00672094
EINECS: 472-500-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/02/28939102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 9.0 to 12.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité