Diethylzinc 15% (p/p) 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
205511001 205518000
205511001.EA 78.6 EUR InStock
205511001. 205518000.
Diethylzinc 15% (p/p) 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Diethylzinc
Formule: C₄H₁₀Zn
Point de fusion: 39…28 °C
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009021
Numéro CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy colorless to yellow to grey-brown Solution
Titration Complexometric 0.85 to 1.00 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité