Dimethylzinc 1.2 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
377241000 377248000
377241000.EA 312 EUR InStock
377241000. 377248000.
Dimethylzinc 1.2 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Dimethylzinc
Formule: C₂H₆Zn
Densité: 0.93 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014854
Numéro CAS: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Concentration 11.5 to 12.5 wt% (On Zn basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité