Tétrafluoroborate de nitronium 0.5 M dans le sulfolane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitryl tetrafluoroborate
175130250 175132000
ACRO175130250EA 102 EUR InStock
ACRO175130250 ACRO175132000
Tétrafluoroborate de nitronium 0.5 M dans le sulfolane
Tétrafluoroborate de nitronium
Formule: BF₄NO₂
MW: 132,81 g/mol
Densité: 1.268 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011432
Numéro CAS: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution
Strength 0.48 to 0.55 M
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité