1H-Tétrazole 0.45 mol/l dans l'acétonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J61034.AH J61034.AO
J61034.AHEA 285 EUR InStock
J61034.AH J61034.AO
1H-Tétrazole 0.45 mol/l dans l'acétonitrile
1H-Tétrazole
Formule: CH₂N₄
Densité: 0.798
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005247
Numéro CAS: 288-94-8
EINECS: 206-023-4
ONU: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2786
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité