5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l dans l'acétonitrile réactif activateur, Novabiochem®
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Danger
8.57001.1000 8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
MERC8.57001.1000EA 0 EUR InStock
MERC8.57001.1000 MERC8.57001.2500 8.57001.2500 8.57001.1000
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT) 0.3 mol/l dans l'acétonitrile réactif activateur, Novabiochem®
5-Benzylmercaptotetrazole (BMT, BTT)
Formule: C₈H₈N₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068731
Numéro CAS: 21871-47-6
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité