2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid diethanolamine ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19575.MCEA 45.1 EUR InStock
L19575.MC L19575.03
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid diethanolamine ester 98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid diethanolamine ester
Formule: C₁₈H₂₁BN₂O₂
MW: 308,19 g/mol
Point de fusion: 244…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788733
Numéro CAS: 501014-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité