2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3461-25G D3461-5G
TCIAD3461-25GEA 163 EUR InStock
TCIAD3461-25G TCIAD3461-5G
2,5-Dimethylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
2,5-Dimethylbenzoxazole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00005773
Numéro CAS: 5676-58-4
EINECS: 227-136-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5166e0dc96388a63c52e02b5cefdee71e91c95f&vid=c5166e0dc96388a63c52e02b5cefdee71e91c95f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité