2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0905-25G C0905-5G
TCIAC0905-25GEA 242 EUR InStock
TCIAC0905-25G TCIAC0905-5G
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₉BClF₄NO
Point de fusion: 131°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011943
Numéro CAS: 63212-53-3
EINECS: 263-998-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75fabf8d4c508120fa4c3be16e4199c032e391a7&vid=75fabf8d4c508120fa4c3be16e4199c032e391a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité