3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0477-25G E0477-5G
TCIAE0477-25GEA 325 EUR InStock
TCIAE0477-25G TCIAE0477-5G
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Ethyl-2-methylbenzoxazolium iodide
Formule: C₁₀H₁₂INO
MW: 289,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044141
Numéro CAS: 5260-37-7
EINECS: 226-068-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b0b02b21698468733c359df7c2681216493f5df&vid=0b0b02b21698468733c359df7c2681216493f5df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité