1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0692.00EA 1690 EUR InStock
PROOMM0692.00
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formule: C₆H₁₀N₄
MW: 138,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005939
Numéro CAS: 54-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité