1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentylenetetrazole
P0046-25G P0046-5G
TCIAP0046-25GEA 140 EUR InStock
TCIAP0046-25G TCIAP0046-5G
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98.0% (par GC)
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Formule: C₆H₁₀N₄
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00005939
Numéro CAS: 54-95-5
EINECS: 200-219-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&vid=df30fe7983e24fd57b3c204cf2005c18ea534829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité