Tropylium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
T1121-5G T1121-1G
TCIAT1121-5GEA 170 EUR InStock
TCIAT1121-5G TCIAT1121-1G
Tropylium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tropylium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₇BF₄
MW: 177,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013402
Numéro CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cb04a9974aee54c5309fea992ecff8ba496752e&vid=2cb04a9974aee54c5309fea992ecff8ba496752e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité