Tri(2-furyl)phosphine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
294800010 294800050
ACRO294800010EA 93.1 EUR InStock
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉O₃P
Point d'ébullition: 136 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151857
Numéro CAS: 5518-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité