Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid

Synonyms: 1-Methyl-1H-indazole-6-boronic Acid, 1-Methylindazole-6-boronic acid

046995-1G 046995-5G
FLUO046995-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046995-1G FLUO046995-5G
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid


Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9803 g/mol
Numéro MDL: MFCD09870053
Numéro CAS: 1150114-80-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité