Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid

Synonyms: (2-Methyl-2H-indazol-6-yl)boronic acid

046996-1G 046996-5G
FLUO046996-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046996-1G FLUO046996-5G
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid


Formule: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Numéro MDL: MFCD09870057
Numéro CAS: 1001907-57-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité