Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2539-1GEA 191 EUR InStock
TCIAB2539-1G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
MW: 371,91 g/mol
Point de fusion: 151°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03703393
Numéro CAS: 15656-28-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01302
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/78/28934178.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité