4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2282-5GEA 136 EUR InStock
TCIAC2282-5G TCIAC2282-1G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (par GC)
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formule: C₆H₈ClNO
MW: 145,59 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003154
Numéro CAS: 19788-37-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/89/28939289.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité