3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
CFF295.5 017337-5G 017337-1G
CHMPCFF295.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF295.5 FLUO017337-5G FLUO017337-1G
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₃H₃ClN₂O
MW: 118,521 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052097
Numéro CAS: 51791-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité