2-Amino-4-methyloxazole
Synonyms: 4-Methyloxazol-2-amine
016110-1G 016110-5G
FLUO016110-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016110-1G FLUO016110-5G
2-Amino-4-methyloxazole
2-Amino-4-methyloxazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1032 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126682
Numéro CAS: 35629-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité