2-Amino-4-methyloxazole
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methyloxazol-2-amine
KM08202.0003 KM08202DA KM08202EA
MAYBKM08202.0003EA 0 EUR InStock
MAYBKM08202.0003 MAYBKM08202DA MAYBKM08202EA
2-Amino-4-methyloxazole
2-Amino-4-methyloxazole
Formule: C₄H₆N₂O
MW: 98,1032 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126682
Numéro CAS: 35629-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité