Okadaic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
J60155.XSEA 492 EUR InStock
J60155.XS J60155.XG J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Formule: C₄₄H₆₈O₁₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083455
Numéro CAS: 78111-17-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6819
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité