Okadaic acid, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
495604-100 495604-25
495604-100EA 623 EUR InStock
495604-100 495604-25
Okadaic acid, Millipore®
Okadaic acid
Formule: C₄₄H₆₈O₁₃
Numéro MDL: MFCD00083455
Numéro CAS: 78111-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité