Okadaic acid sodium salt 98%, Haute Pureté
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO328400001EA 363 EUR InStock
ACRO328400001
Okadaic acid sodium salt 98%, Haute Pureté
Okadaic acid sodium salt
Formule: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210208
Numéro CAS: 209266-80-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear white to off-white Solid or film
TLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité