Okadaic acid sodium salt ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
J62463.XSEA 518 EUR InStock
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
Okadaic acid sodium salt ≥98%
Okadaic acid sodium salt
Formule: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210208
Numéro CAS: 209266-80-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité