2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11251.06EA 170 EUR InStock
L11251.06 L11251.03
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 40…43 °C
Numéro MDL: MFCD00066349
Numéro CAS: 86521-05-3
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité