3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 26.3 EUR InStock
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C
Densité: 0.922
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863744
Numéro CAS: 80673-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité