3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1963-1GEA 161 EUR InStock
TCIAT1963-1G
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175,31 g/mol
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863744
Numéro CAS: 80673-00-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/15/28995915.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité