5-Benzyl-1H-tetrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H50675.03EA 83.4 EUR InStock
H50675.03
5-Benzyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Benzyl-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068730
Numéro CAS: 18489-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité