5-Benzyl-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
MOLEM55454207EA 0 EUR InStock
MOLEM55454207
5-Benzyl-1H-tetrazole
5-Benzyl-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068730
Numéro CAS: 18489-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité