5-Benzyl-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3086-25GEA 129 EUR InStock
TCIATCIB3086-25G TCIAB3086-25G
5-Benzyl-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Benzyl-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068730
Numéro CAS: 18489-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité