3-Ethynylthiophene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0892-1GEA 55 EUR InStock
TCIAE0892-1G TCIAE0892-5G
3-Ethynylthiophene ≥97.0% (par GC)
3-Ethynylthiophene
Formule: C₆H₄S
MW: 108,16 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039973
Numéro CAS: 67237-53-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/76/28968276.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité