3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17238.03 L17238.06
L17238.03EA 80.6 EUR InStock
L17238.03 L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95% CAS No.: 216393-56-5 Molecular Formula: C12H20OSSi Formula Weight: 240.44 Refractive Index: 1.5210
Formule: C₁₂H₂₀OSSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318115
Numéro CAS: 216393-56-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité