2-(Methylthio)benzimidazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M0438-25G M0438-5G
TCIAM0438-25GEA 150 EUR InStock
TCIAM0438-25G TCIAM0438-5G
2-(Methylthio)benzimidazole ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(Methylthio)benzimidazole
Formule: C₈H₈N₂S
MW: 164,2275 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005594
Numéro CAS: 7152-24-1
EINECS: 230-494-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9723b571daeafe2a05fd66d8f88255f86c5f9445&vid=9723b571daeafe2a05fd66d8f88255f86c5f9445&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 200.0 to 207.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité