6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31910.03EA 252 EUR InStock
H31910.03 H31910.MD
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO
MW: 199,68 g/mol
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01717328
Numéro CAS: 57196-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité