6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22469.06 B22469.14 B22469.22
B22469.06EA 41.8 EUR InStock
B22469.06 B22469.14 B22469.22
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2328-12-3 Molecular Formula: C11H15NO2.HCl Formula Weight: 229.71 Melting Point: 256-260° Beilstein Reference: 3634126
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229,71 g/mol
Point de fusion: 256…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012744
Numéro CAS: 2328-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité