6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2472-25G D2472-5G
TCIAD2472-25GEA 116 EUR InStock
TCIAD2472-25G TCIAD2472-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012744
Numéro CAS: 2328-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8123b1390e1a7481969d220145f1da5fa4ca041d&vid=8123b1390e1a7481969d220145f1da5fa4ca041d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité