2-Quinoxalinecarboxylic acid
Fournisseur: Molekula
MOLE55827735-500MGEA 0 EUR InStock
MOLE55827735-500MG
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012334
Numéro CAS: 879-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité