2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAQ0081-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAQ0081-1G TCIAQ0081-5G
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 209°C
Numéro MDL: MFCD00012334
Numéro CAS: 879-65-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/19/28993719.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité