Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
L07581.14 L07581.22
L07581.14EA 41.4 EUR InStock
L07581.14 L07581.22
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Quinoxaline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 15804-19-0 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 136884
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006723
Numéro CAS: 15804-19-0
EINECS: 239-901-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité