Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1010-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD1010-25G
Quinoxaline-2,3-dione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Quinoxaline-2,3-dione
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006723
Numéro CAS: 15804-19-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/99/28976199.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité