Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
A11534.06 A11534.14
A11534.06EA 45.2 EUR InStock
A11534.06 A11534.14
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 31037-02-2 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 97-102° Beilstein Reference: 131200
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051652
Numéro CAS: 31037-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité