Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
CFF617.1 005506-1G 005506-5G
CHMPCFF617.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF617.1 FLUO005506-1G FLUO005506-5G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051652
Numéro CAS: 31037-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité